4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9414-5G
OR9414-100G
OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA
1025
SEK
APOSOR9414-5G
APOSOR9414-100G
APOSOR9414-25G
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrO₃ Smältpunkt: 225…227 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08056371 CAS nummer: 14348-38-0 |