5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 1625 SEK
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₃S
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06003173
CAS nummer: 717892-29-0