5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 1625 SEK
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₃S
Smältpunkt: 163…166 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06808833
CAS nummer: 871269-16-8