5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 1625 SEK
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smältpunkt: 90…94 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02919424
CAS nummer: 428471-30-1