5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 1625 SEK
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smältpunkt: 93…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08056377
CAS nummer: 871269-18-0