4-Amino-1-naphthonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939997-1G OR939997-250MG
APOSOR939997-1GEA 2650 SEK
APOSOR939997-1G APOSOR939997-250MG
4-Amino-1-naphthonitrile 95%
4-Amino-1-naphthonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004022
CAS nummer: 58728-64-6