4-(Isopropylamino)butanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939932-1G OR939932-5G
APOSOR939932-1GEA 2325 SEK
APOSOR939932-1G APOSOR939932-5G
4-(Isopropylamino)butanol 95%
4-(Isopropylamino)butanol
Formel: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14708173
CAS nummer: 42042-71-7