5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9399-1G OR9399-250MG OR9399-5G
APOSOR9399-1GEA 1650 SEK
APOSOR9399-1G APOSOR9399-250MG APOSOR9399-5G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₃S
Smältpunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06808831
CAS nummer: 23095-14-9