4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 2450 SEK
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₈O
Smältpunkt: 40…44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664205
CAS nummer: 10602-04-7