(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939188-1G OR939188-250MG
APOSOR939188-1GEA 4800 SEK
APOSOR939188-1G APOSOR939188-250MG
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 911200-98-1