2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939175-1G OR939175-5G
APOSOR939175-1GEA 275 SEK
APOSOR939175-1G APOSOR939175-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002890
CAS nummer: 7768-28-7