Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939036-100G
OR939036-25G
APOSOR939036-100GEA
2800
SEK
APOSOR939036-100G
APOSOR939036-25G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Formel:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Kokpunkt: 186 °C Smältpunkt: 33 °C Densitet: 1.06 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >87 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD02101976 CAS nummer: 79710-86-4 |