Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 4375 SEK
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 17673-68-6