4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 3250 SEK
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₆S
MW: 301,12 g/mol
Smältpunkt: 270…276 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08056366
CAS nummer: 871333-02-7