2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 3675 SEK
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₁N₃
Smältpunkt: 220…23 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005597
CAS nummer: 29096-75-1