2-(Dimethylamino)propan-1-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938625-1G OR938625-5G
APOSOR938625-1GEA 2425 SEK
APOSOR938625-1G APOSOR938625-5G
2-(Dimethylamino)propan-1-ol 95%
2-(Dimethylamino)propan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014425
CAS nummer: 15521-18-3