trans-4-Ethylcyclohexanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938558-1G OR938558-250MG
APOSOR938558-1GEA 1850 SEK
APOSOR938558-1G APOSOR938558-250MG
trans-4-Ethylcyclohexanol 95%
trans-4-Ethylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070694
CAS nummer: 19781-62-5