3-(Isopropylamino)propanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938476-1G OR938476-25G OR938476-5G
APOSOR938476-1GEA 405 SEK
APOSOR938476-1G APOSOR938476-25G APOSOR938476-5G
3-(Isopropylamino)propanol 95%
3-(Isopropylamino)propanol
Formel: C₆H₁₅NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00483086
CAS nummer: 33918-15-9