4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chlorobenzofurazan
OR938160-10G OR938160-1G OR938160-5G
APOSOR938160-10GEA 7625 SEK
APOSOR938160-10G APOSOR938160-1G APOSOR938160-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Formel: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,55 g/mol
Smältpunkt: 82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191329
CAS nummer: 7116-16-7