2,3-Dichloropropionamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938050-10G OR938050-1G OR938050-5G
APOSOR938050-10GEA 7625 SEK
APOSOR938050-10G APOSOR938050-1G APOSOR938050-5G
2,3-Dichloropropionamide 95%
2,3-Dichloropropionamide
Formel: C₃H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040311
CAS nummer: 19433-84-2