2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937864-10G OR937864-1G OR937864-5G
APOSOR937864-10GEA 6950 SEK
APOSOR937864-10G APOSOR937864-1G APOSOR937864-5G
2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Formel: C₈H₁₃NS
MW: 155,2605 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053138
CAS nummer: 61323-24-8