2,3,6-Triklorfenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937826-1G OR937826-5G
APOSOR937826-1GEA 2750 SEK
APOSOR937826-1G APOSOR937826-5G
2,3,6-Triklorfenol 95%
2,3,6-Triklorfenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002165
CAS nummer: 933-75-5