1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Methyl-N-phenylthiourea
OR9376-10G
OR9376-50G
APOSOR9376-10GEA
2150
SEK
APOSOR9376-10G
APOSOR9376-50G
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea 97%
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea
Formel:
C₈H₁₀N₂S MW: 166,24 g/mol Smältpunkt: 100…104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00086629 CAS nummer: 4104-75-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |