3-Butylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937482-1G OR937482-5G
APOSOR937482-1GEA 1725 SEK
APOSOR937482-1G APOSOR937482-5G
3-Butylpyridine 98%
3-Butylpyridine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010709
CAS nummer: 539-32-2