(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937427-1G OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA 1550 SEK
APOSOR937427-1G APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₉NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03206782
CAS nummer: 33414-62-9