6-Heptynenitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937409-10G OR937409-1G OR937409-5G
APOSOR937409-10GEA 11350 SEK
APOSOR937409-10G APOSOR937409-1G APOSOR937409-5G
6-Heptynenitrile 95%
6-Heptynenitrile
Formel: C₇H₉N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 15295-69-9