3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937277-1G OR937277-250MG
APOSOR937277-1GEA 7875 SEK
APOSOR937277-1G APOSOR937277-250MG
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide 95%
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S
MW: 185,02 g/mol
Smältpunkt: 108 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 52819-14-4