Butyl-4-hydroxibensoat 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
OR937186-100G OR937186-1KG OR937186-500G
APOSOR937186-100GEA 1475 SEK
APOSOR937186-100G APOSOR937186-1KG APOSOR937186-500G
Butyl-4-hydroxibensoat 98%
Butyl-4-hydroxibensoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Kokpunkt: 156…157 °C/3,5mmHg
Smältpunkt: 67…71 °C
Flampunkt: 181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016478
CAS nummer: 94-26-8