1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937123-10G OR937123-1G OR937123-5G
APOSOR937123-10GEA 10350 SEK
APOSOR937123-10G APOSOR937123-1G APOSOR937123-5G
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 19370-34-4