3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 1475 SEK
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formel: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01208055
CAS nummer: 76655-99-7