2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR936870-1G OR936870-250MG
APOSOR936870-1GEA 8975 SEK
APOSOR936870-1G APOSOR936870-250MG
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 99071-55-3