Azoxibenzen 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR936835-1G
OR936835-25G
OR936835-5G
APOSOR936835-1GEA
260
SEK
APOSOR936835-1G
APOSOR936835-25G
APOSOR936835-5G
Azoxibenzen 98%
Azoxibenzen
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00019925 CAS nummer: 495-48-7 |