Benzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 260 SEK
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzenesulphonamide 98%
Benzenesulphonamide
Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Smältpunkt: 149…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007930
CAS nummer: 98-10-2