(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR936647-1G OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA 3600 SEK
APOSOR936647-1G APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Formel: C₆H₁₀O₄
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1115-82-8