1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 SEK
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Formel: C₇H₁₆N₂O
Kokpunkt: 128…132 °C/5,25mmHg
Smältpunkt: 49…53 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00023132
CAS nummer: 5317-32-8