3,5-Dimethoxytoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR936509-1G
OR936509-25G
OR936509-5G
APOSOR936509-1GEA
585
SEK
APOSOR936509-1G
APOSOR936509-25G
APOSOR936509-5G
3,5-Dimethoxytoluene 97%
3,5-Dimethoxytoluene
Formel:
C₉H₁₂O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00015435 CAS nummer: 4179-19-5 |