Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR936499-25G OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA 1625 SEK
APOSOR936499-25G APOSOR936499-5G
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Formel: C₇H₉N₃O₃S
Smältpunkt: 195…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010415
CAS nummer: 60845-81-0