N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 5075 SEK
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₃BClNO₄S
Smältpunkt: 243…245 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08235065
CAS nummer: 874219-48-4