2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR936341-1G OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA 3875 SEK
APOSOR936341-1G APOSOR936341-250MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 78840-04-7