4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
OR936339-10G OR936339-50G
APOSOR936339-10GEA 1475 SEK
APOSOR936339-10G APOSOR936339-50G
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 98%
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
Formel: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278,31 g/mol
Smältpunkt: 90…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003136
CAS nummer: 4551-69-3