N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9363-1G OR9363-250MG
APOSOR9363-1GEA 4875 SEK
APOSOR9363-1G APOSOR9363-250MG
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₄H₁₆BNO₅S
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08235069
CAS nummer: 874219-51-9