Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9356-100G
OR9356-25G
OR9356-5G
APOSOR9356-100GEA
2675
SEK
APOSOR9356-100G
APOSOR9356-25G
APOSOR9356-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formel:
C₁₂H₉BO₂S Smältpunkt: 327…330 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01318182 CAS nummer: 108847-20-7 |