3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 1875 SEK
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₁₇H₂₃BO₃
Smältpunkt: 239…242 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08056355
CAS nummer: 459423-32-6