4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 2575 SEK
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formel: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299,12 g/mol
Smältpunkt: 214…216 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011570
CAS nummer: 88404-25-5