1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 4375 SEK
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203189
CAS nummer: 387358-40-9