5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 395 SEK
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Kokpunkt: 152 °C/1,6mmHg
Smältpunkt: 97…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00059740
CAS nummer: 19933-24-5