3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 775 SEK
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Smältpunkt: 194…195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665859
CAS nummer: 20583-31-7