4-Methylveratrole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
OR933361-100G OR933361-500G
APOSOR933361-100GEA 945 SEK
APOSOR933361-100G APOSOR933361-500G
4-Methylveratrole 95%
4-Methylveratrole
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokpunkt: 133…135 °C/50mmHg
Smältpunkt: 22…23 °C
Densitet: 1,0509 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016651
CAS nummer: 494-99-5