6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9333-250MG OR9333-1G OR9333-5G
APOSOR9333-250MGEA 945 SEK
APOSOR9333-250MG APOSOR9333-1G APOSOR9333-5G
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114146
CAS nummer: 55417-80-6