3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: DL-Lactide
OR933025-100G OR933025-25G
APOSOR933025-100GEA 2450 SEK
APOSOR933025-100G APOSOR933025-25G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Kokpunkt: 138…142 °C/8mmHg
Smältpunkt: 116…126 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011685
CAS nummer: 95-96-5